Wichtige Dokumente
50490
Ethansulfonsäure-methylester
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Methyl-ethansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
YLJRCXSSKLWCDE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
182.3 °F
Flammpunkt (°C)
83.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?