Wichtige Dokumente
46453
6-Methyl-2-thiouracil
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methyl-pyrimidin, MZU, Thyreostat I
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
~330 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
CC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)