Wichtige Dokumente
45694
Triadimenol A
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(αR,βS)-rel-α-tert.-Butyl-β-(4-chlorphenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
isomer A, both enantiomers
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)[C@@H](O)[C@H](Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3/t12-,13-/m0/s1
InChIKey
BAZVSMNPJJMILC-STQMWFEESA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..