Wichtige Dokumente
45338
Benodanil
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Iod-benzanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Ic1ccccc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H10INO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(16)15-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16)
InChIKey
LJOZMWRYMKECFF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?