Merck
44324
Supelco
AmberChrom 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-50 mesh
About This Item
Lineare Formel:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberChrom 1X8 Chlorid-Form, chloride form, 20-50 mesh
Qualitätsniveau
Beschreibung
cross-linkage 8%
strongly basic
Form
beads
Parameter
66 °C OH- form max. temp.
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~50% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium
Partikelgröße
20-50 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChIKey
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dowex 1X8 ist ein stark basisches Anionenaustauscherharz, das als Absorptionsmittel in der Festphasenextraktion verwendet wird.
Harze in „p.a.“-Qualität wurden gereinigt, um Metallrückstände zu entfernen und sind für die analytische Nutzung aufgereinigt.
Anwendung
Die Chloridform von Dowex 1X8 wird wie folgt verwendet:
  • zur Trennung von 3H2O von D[2-3H]-Glucose mit Dowex-Säulen
  • in einem Assay zur Bestimmung der Pantothenatkinase mit einer Dowex-Säule
  • zur Trennung von Inositphosphaten (IPs) von Myo-[3H]inositol durch Dowex-Chromatografie
Stark basisches (Typ I) Anionenaustauscherharz für die feinchemische Verarbeitung; erfüllt die Anforderungen der FDA-Verordnung für Lebensmittelzusatzstoffe 21 CFR 173.25.
Warnhinweis
kann schwarze Partikel enthalten
Rechtliche Hinweise
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
A Cedazo-Mínguez et al.
FEBS letters, 504(1-2), 45-49 (2001-08-28)
The mechanism(s) by which the E4 isoform of apolipoprotein E (apoE4) influences Alzheimer's disease (AD) are not fully known. We report that apoE4, but not apoE3, disrupts carbachol-stimulated phosphoinositide (PI) hydrolysis in SH-SY5Y neuroblastoma cells. Carbachol responses were also disrupted
M N Fisher et al.
FEBS letters, 190(2), 293-296 (1985-10-14)
The relative tissue activities of pantothenate kinase range from 1 to 5 nmol . min-1 . g-1 wet wt for heart, brain, kidney, and liver. The enzyme partially purified from each tissue is inhibited by CoA, but there is a
L M King et al.
Cardiovascular research, 39(2), 381-392 (1998-11-03)
Experimental data from isolated rat hearts suggest that glycolysis in severe myocardial ischemia is inhibited by accumulation of glycolytic metabolites. In contrast, positron emission tomography (PET) in patients with myocardial ischemia records a 'mismatch' between the decreased coronary flow in
Ayşem Uzer et al.
Forensic science international, 174(2-3), 239-243 (2007-06-09)
The Meisenheimer anions formed from TNT in KOH solutions in alcohol or acetone were used in screening tests for TNT among possible nitro-explosives. The same reaction was used for the spectrophotometric assay of TNT in soil by CRREL (Cold Regions