Merck
43217
Supelco
Decamethylcyclopentasiloxan
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H30O5Si5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.77
Beilstein:
1800166
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
InChIKey
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nilton Dos Santos et al.
Scientific reports, 9(1), 6673-6673 (2019-05-02)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and neuroinflammatory disease characterized by demyelination of the Central Nervous System. Immune cells activation and release of pro-inflammatory cytokines play a crucial role in the disease modulation, decisively contributing to the neurodegeneration observed in
Seon Ju Yeo et al.
Soft matter, 11(8), 1582-1588 (2015-01-17)
Colloidal photonic crystals (CPCs) provide a convenient way to generate structural colour with high stability against degradation under environmental factors. For a number of applications including flexible electronic and energy devices, it is important to generate flexible structural colour that