Wichtige Dokumente
42958
Methylphenylacetat
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
211.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?