Wichtige Dokumente
42235
BDE Nr. 99
analytical standard
Synonym(e):
1,2,4-Tribrom-5-(2,4-dibrom-phenoxy)-benzol, 2,2′,4,4′,5-PentaBDE, 2,2′,4,4′,5-Pentabromdiphenylether, BDE 99, PBDE 99
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Brc1c(cc(c(c1)Br)Oc2c(cc(cc2)Br)Br)Br
InChI
1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(9(16)3-6)18-12-5-8(15)7(14)4-10(12)17/h1-5H
InChIKey
WHPVYXDFIXRKLN-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)