Merck
415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NB.24
Verpackung
pkg of 125 mL
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with easySpiral (platers)
Allgemeine Beschreibung
Color dye for Spiral tests (125 mL) for easySpiral® plater
Anwendung
Culture media plating
Rechtliche Hinweise
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)