Wichtige Dokumente
37011
Methazolamid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(4-Methyl-2-sulfamoyl-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-yliden)-acetamid
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1N=C(S\C1=N\C(C)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4+
InChIKey
FLOSMHQXBMRNHR-QPJJXVBHSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?