Wichtige Dokumente
34146
Alachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(2,6-Diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)oxamsäure, [(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-oxo-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 535
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
InChIKey
MHCYOELBTPOBIU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)