Wichtige Dokumente
34087
Diethofencarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Isopropyl-N-(3,4-diethoxyphenyl)-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
LNJNFVJKDJYTEU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)