Wichtige Dokumente
33383
Triasulfuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OCCCl)n1
InChI
1S/C14H16ClN5O5S/c1-9-16-12(19-14(17-9)24-2)18-13(21)20-26(22,23)11-6-4-3-5-10(11)25-8-7-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
InChIKey
XOPFESVZMSQIKC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)