32834
Leukokristallviolett-d6
analytical standard
Synonym(e):
Bis-(4-dimethylamino-phenyl)-4-dimethylamino-d6-phenyl-methan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3/i1D3,2D3
InChIKey
OAZWDJGLIYNYMU-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?