Wichtige Dokumente
32650
S-Metolachlor-Metabolit CGA 50720
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-oxamsäure, [(2-Ethyl-6-methylphenyl)-amino]-oxo-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCc1cccc(C)c1NC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)12-10(13)11(14)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
SAWXESXDACFEPC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?