Merck
32486
Supelco
Spirotetramat Metabolit BYI08330-Mono-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.40
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
InChIKey
HPQGJNTUXNUIDL-RMVSHPHESA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spirotetramat gehört zur Familie der zyklischen Ketoenole. Diese Verbindung ist ein Inhibitor der Acetyl-CoA-Carboxylase, die gegen ein breites Spektrum von Sauginsekten wirkt.
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simultaneous determination of spirotetramat and its four metabolites in fruits and vegetables using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method and liquid chromatography/tandem mass spectrometry.
Zhu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1299, 71-77 (2013)
Chemometric-assisted QuEChERS extraction method for the residual analysis of thiacloprid, spirotetramat and spirotetramat?s four metabolites in pepper: application of their dissipation patterns.
Li S, et al.
Food Chemistry, 192, 893-899 (2016)