Wichtige Dokumente
31720
Prohexadion-Calcium
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3,5-Dioxo-4-propionyl-cyclohexancarbonsäure Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Ca++].CC\C([O-])=C1/C(=O)CC(CC1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H12O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5,11H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q;+2/p-2/b9-6-;
InChIKey
NLKUPINTOLSSLD-BORNJIKYSA-L
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)