Merck
31642-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Wasserstoffperoxid-Lösung, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualität
puriss. p.a.
stabilized
Assay
30% (w/w)
Form
liquid
Haltbarkeit
Shelf life is limited.
Verunreinigungen
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titrable acid (as H2SO4)
Glührückstand
≤0.002%
Dichte
1.11 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.000005%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
SMILES String
OO
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses 30%ige H2O2 (w/w) ist eine Wasserstoffperoxidlösung. Sein Zerfall in Gegenwart variierender Konzentrationen von Zeoliten und Mangan (Katalysator) wurde untersucht.
Anwendung
Dieses 30%ige H2O2 (w/w) wurde als Katalysator für die chemische Behandlung industrieller, mit nicht-konventionellem Öl (Ölschiefer) kontaminierter Abwässer verwendet.
Vorsicht
Dunkel lagern
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)