Wichtige Dokumente
31298
Dimethylterephthalat
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.04 (vs air)
Dampfdruck
1.15 mmHg ( 93 °C)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder, crystals or chunks ((pellets))
Selbstzündungstemp.
1058 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
154 °C - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)