Wichtige Dokumente
31229
Terbuthylazin-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-4-tert.-butylamino-6-chlor-1,3,5-triazin, Desethylterbutylazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
clinical
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
InChIKey
LMKQNTMFZLAJDV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)