31118
Pencycuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23)
InChIKey
OGYFATSSENRIKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In vegetables using a normal-phase high-performance liquid chromatographic method.
- In honeybees suspected of pesticide poisoning using acetonitrile-based extraction and gas chromatography–tandem quadrupole mass spectrometry.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?