Wichtige Dokumente
27525
L-Citrullin-7-amido-4-methylcumarin -hydrobromid
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
L-Citrullin-3-methylumbelliferylamid -hydrobromid, L-Citrullin-4-methyl-7-cumarinylamid -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=O)ccc12
InChI
1S/C16H20N4O4.BrH/c1-9-7-14(21)24-13-8-10(4-5-11(9)13)20-15(22)12(17)3-2-6-19-16(18)23;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,20,22)(H3,18,19,23);1H/t12-;/m0./s1
InChIKey
XYOHUMXDURSJOW-YDALLXLXSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)