24380
4-Chlor-3,5-Dimethylphenol
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
4-Chlor-3,5-xylolol, 4-Chlor-sym.-m-xylenol, PCMX
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
114-116 °C
Löslichkeit
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to very faintly yellow
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChIKey
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?