22150
D-(+)-Cellobiose
≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
Synonym(e):
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +34±1°, 15 hr, c = 10% in H2O
Mol-Gew.
342.30 g/mol
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤1% loss on drying, 110 °C
mp (Schmelzpunkt)
~235 °C (dec.)
239 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤150 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChIKey
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?