187380
Ethyl alcohol, denatured
reagent grade, denatured
Synonym(e):
Ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
1% ethyl acetate as denaturant
1% hydrocarbons as denaturant
1% methyl isobutyl ketone as denaturant
5% methanol as denaturant
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.15% water
Allgemeine Beschreibung
- 1% ethyl acetate
- 1% hydrocarbons
- 1% methyl isobutyl ketone
- 5% methanol
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?