Merck
18421
Sigma-Aldrich
Glaswolle
for laboratory use
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% alkalis (as Na2O)
≤0.8% soluble in HCl
Kationenspuren
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1