Merck
16398
Supelco
Elektrolytlösung
nonaqueous, LiCl in ethanol (saturated)
Synonym(e):
Lithiumchlorid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
nonaqueous
Konzentration
LiCl in ethanol (saturated)
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Lithiumchloridlösung (Elektrolytlösung) dient als Fülllösung für Referenzelektroden, die hauptsächlich bei der Titration nichtwässriger Lösungen verwendet werden. Sie wurde zur Bestimmung von Erdalkalimetallen in Solen mittels Chelat-Ionenchromatographie auf einer mit Iminodiessigsäure gebundenen Kieselgelsäule eingesetzt. Sie kann auch zusammen mit N,N-Dimethylacetamid (DMAC) für die Größenausschlusschromatographie-Analyse von Cellulose verwendet werden.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of trace alkaline earth metals in brines using chelation ion chromatography with an iminodiacetic acid bonded silica column.
Washim B and Paull B.
Journal of Chromatography A, 907 (1), 191-200 (2001)
Size exclusion chromatography of cellulose in LiCl/N, N-dimethylacetamide.
Matija S and Kolar J.
Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 56 (1), 265-279 (2003)
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Ted M Hsu et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 327-337 (2014-07-19)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is produced in the small intestines and in nucleus tractus solitarius (NTS) neurons. Activation of central GLP-1 receptors (GLP-1Rs) reduces feeding and body weight. The neural circuits mediating these effects are only partially understood. Here we investigate