158550
Acridinorange Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
Dye content 85 %
Synonym(e):
3,6-Bis-(dimethylamino)-acridin-hydrochlorid Zinkchlorid Doppelsalz, 3,6-Bis-(dimethylamino)-acridinium-chlorid Hemi-(zinkchlorid) (Salz), Basic Orange 14
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 85%
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange
λmax
489 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation