15180
Bis-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenyl]-phosphat Calciumsalz
Selectophore™, ≥97.0%
Synonym(e):
Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
Assay
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Löslichkeit
THF: 2 mg/10 mL, clear, colorless
SMILES String
[Ca++].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OP([O-])(=O)Oc2ccc(cc2)C(C)(C)CC(C)(C)C)cc1.CC(C)(C)CC(C)(C)c3ccc(OP([O-])(=O)Oc4ccc(cc4)C(C)(C)CC(C)(C)C)cc3
InChI
1S/2C28H43O4P.Ca/c2*1-25(2,3)19-27(7,8)21-11-15-23(16-12-21)31-33(29,30)32-24-17-13-22(14-18-24)28(9,10)20-26(4,5)6;/h2*11-18H,19-20H2,1-10H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2
InChIKey
BSGUAHACNRXMLC-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?