Wichtige Dokumente
14131
Iopansäure
analytical standard
Synonym(e):
2-(3-Amino-2,4,6-triiodbenzyl)-buttersäure, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodphenyl)-2-ethylpropansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-156 °C
Anwendung(en)
clinical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This radiographic contrast agent prevents the release of thyroid hormone from the thyroid gland. It also inhibits the conversion of thyroxine to triiodothyronine.
Anwendung
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)