Wichtige Dokumente
108308
N-Ethyl-o-toluidin
97%
Synonym(e):
2-(Ethylamino)-toluol, N-Ethyl-2-aminotoluol, N-Ethyl-2-methylanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.547 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCNc1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChIKey
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?