1.01193
MagPrep® Kieselgelpartikel
Empfohlene Produkte
Hinweis zur Analyse
Aussehen: schwarze Suspension
Magnetresonanz: 1 - 20 s
Einschwingzeit: ≥ 5 min
RNasen: nicht nachweisbar
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Partikeloberfläche (BET): 14 - 25 m²/g
Nur für Forschungszwecke
Magnetresonanz: 1 - 20 s
Einschwingzeit: ≥ 5 min
RNasen: nicht nachweisbar
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Partikeloberfläche (BET): 14 - 25 m²/g
Nur für Forschungszwecke
Rechtliche Hinweise
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?