Merck
08086
Millipore
Nitrat-Reagens-Scheiben
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Nitrat-Reagens-Scheiben werden zur Detektion der Nitratreduktion durch Mikroorganismen verwendet. Der Test basiert auf der Detektion des Enzyms Nitratreduktase, welche das Nitrat zu Nitrit reduziert und mittels einem Farbreagenz kann die Anwesenheit von Nitrit nachgewiesen werden.
Verpackung
Sterile Filterpapierscheiben (50 Stück, Durchmesser 6 mm) impregniert mit Nitrat-Ragenz.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)