Merck
06696
Supelco
3-Amino-9-ethylcarbazol
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
9-Ethylcarbazol-3-amin, AEC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
Beilstein:
174969
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChIKey
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Spezifität
3-Amino-9-ethylcarbazol ist ein Peroxidase-Substrat für die Anwendung in Immunblotting- und immunhistologischen Färbeverfahren. Das Substrat produziert ein unlösliches Endprodukt mit roter Färbung, das visuell abgelesen werden kann.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jun Han et al.
Analytical chemistry, 85(12), 5965-5973 (2013-05-21)
Sensitive and reliable analysis of sugars and sugar phosphates in tissues and cells is essential for many biological and cell engineering studies. However, the successful analysis of these endogenous compounds in biological samples by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS)