Wichtige Dokumente
05687
Glucose-Fermentationsmembran
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Synonym(e):
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Empfohlene Produkte
membrane size
70 mm
Sterilität
sterile
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)