Wichtige Dokumente
05585
Sulcotrion-(benzoyl-3-d,mesyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[2-Chlor-4-(methyl-d3-sulfonyl)-benzoyl-3-d]-1,3-cyclohexandion, Sulcotrion-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)