04163
Nährstoff-Agar Nr. 2, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Vegiton Nähragar Nr. 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 6579-1:2017
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
peptone (vegetable), 5.0 g/L
vegetable extract, 3.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
Eignung
nonselective for bacteria (General Media)
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?