Merck
03128
Supelco
Diethylenglycol
analytical standard
Synonym(e):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethylether, Bis-(2-hydroxyethyl)-ether, Diglycol
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
Beilstein:
969209
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.14 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥99.5% (GC)
Form
viscous liquid (clear)
Selbstzündungstemp.
442 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
2-12.3 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.115-1.117 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Anwendung
Diethylenglycol kann als Analysereferenzstandard für die Bestimmung des Analyten in Zahnpasta, Poly(ethylenterephthtalat)-Garn, pharmazeutischen Produkten und menschlichen biologischen Proben mittels verschiedener Chromatografietechniken eingesetzt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Validated gas chromatographic-mass spectrometric assay for determination of the antifreezes ethylene glycol and diethylene glycol in human plasma after microwave-assisted pivalylation
Maurer HH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 754(2), 401-409 (2001)
Formation of diethylene glycol as a side reaction during production of polyethylene terephthalate.
Hovenkamp, S. G., and J. P. Munting.
Journal of Polymer Science. Part A-1, Polymer Chemistry, 8.3, 679-682 (1970)
Gas chromatographic determination of diethylene glycol in poly (ethylene terephthalate)
Ponder LH
Analytical Chemistry, 40(1), 229-231 (1968)
Identification and quantification of ethylene glycol and diethylene glycol in plasma using gas chromatography-mass spectrometry
Maurer Hans and Kessler C
Archives of Toxicology, 62(1), 66-69 (1988)
Fast determination of toxic diethylene glycol in toothpaste by ultra-performance liquid chromatography-time of flight mass spectrometry
Hernandez F, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(3), 1021-1021 (2008)
Protokolle
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%