Merck
01363
Sigma-Aldrich
Methylenblaulösung nach Neisser
for microscopy
Synonym(e):
Methylenblau-Lösung nach Neisser
About This Item
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
MA.02
Qualität
for microscopy
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Löslichkeit
soluble, clear
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Eignung
Microthrix parvicella
Nostocoida spp.
Corynebacterium spp.
Allgemeine Beschreibung
Auf ungefärbten und nassen Präparaten gut entwickelte Granulas von Volutin (Polyphosphat) sind evtl. als runde lichtbrechende Körper in dem bakteriellen Cytoplasma sichtbar. Mit Methylenblau werden sie metachromisch rot-violett gefärbt.
Komponenten
Zusammensetzung:
Methylenblau 1 g/l, Ethanol (95 %) 50 mL, Eisessig 50 ml in Wasser
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)