40-2013
Methylorange -Lösung
pH 3.1-4.4
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
3.1-4.4
SMILES String
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChIKey
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Eignung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable