Wichtige Dokumente
28-5435
Styrol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Phenylethylen, Vinylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
914 °F
Expl.-Gr.
6.1 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−31 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES String
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.0 °C - closed cup