Wichtige Dokumente
28-4760
Sorbinsäure
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonym(e):
α-trans-γ-trans-Sorbinsäure, (E,E)-1,3-Pentadien-1-carbonsäure, 2,4-Hexadiensäure, 2E,4E-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.5%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/cm3 at 20 °C
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
SMILES String
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChIKey
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup