Wichtige Dokumente
28-3770
Natriumphosphat
≥99.5%
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Eignung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?