Wichtige Dokumente
28-3450
Natriumnitrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Chilesalpeter
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges