28-1980
Natriumbisulfit
SAJ first grade, ≥58.5% SO2 basis
Synonym(e):
Natrium-hydrogensulfit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
≥58.5% SO2
pH-Wert
4.3 (10 g/L)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
InChIKey
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable