Wichtige Dokumente
24-5730
Kaliumthiocyanat -Lösung
0.1 M
Synonym(e):
Kaliumrhodanid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.1 M
1/10 N
pH-Wert
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?