24-5310
Potassium phosphate tribasic hydrate
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
Synonym(e):
Tripotassium phosphate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥97.0% dry basis
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
12 (20 °C, 10 g/L)
Lagertemp.
15-25°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable