24-4210
Kaliumbromid
SAJ first grade, 99.0-101.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Assay
99.0-101.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.0-6.0 (25 °C, 119 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
734 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable