Wichtige Dokumente
21-1661
Salpetersäure
60.0-62.0%, suitable for determination of toxic metals, density: 1.38
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
60.0-62.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.38
Eignung
suitable for determination of toxic metals
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter