Merck
18-0790
Sigma-Aldrich
Blei(II)-Nitrat
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Bleidinitrat
About This Item
Lineare Formel:
Pb(NO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay:
≥99.5%
Qualität:
JIS special grade
Form:
solid
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.5%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChIKey
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Einige neue polymere Komplexe von Blei mit Dialkylaminoderivaten der Quadratsäure wurden erzeugt, um ihre Koordinationsmodi zu untersuchen - als potentielle Prototypen für Forschung an Lanthanoid-Komplexen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rami Alkhatib et al.
Plant cell reports, 30(8), 1427-1434 (2011-03-16)
Effect of various lead (Pb) concentrations on the systemic movement of RNA viruses was examined in tobacco plants. Prior to inoculation, plants were grown hydroponically for 6 days in Hoagland's solution supplemented with five concentrations of lead nitrate [Pb(NO(3))(2)]: 0.0 (control)
Trivedi Mrugesh et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 68(5), 653-656 (2011-09-21)
The present study was an attempt to investigate toxic effects of lead on red blood corpuscle (RBC) under in vitro conditions. Venous blood samples from adult, healthy, well-nourished male donors falling in age group of 25-30 years were collected in
Merylin Zizza et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 126, 231-241 (2012-12-19)
The hindering effects of metals and in particular lead (Pb) are representing a growing threat to aquatic organisms such as fish. This observation derives from toxic concentrations of Pb accounting for altered neurophysiological activities of some interesting teleost models like
Hans J Jakobsen et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 211(2), 195-206 (2011-06-28)
The acquisition and different appearances observed for wide bandwidth solid-state MAS NMR spectra of low-γ nuclei, using (14)N as an illustrative nucleus and employing two different commercial spectrometers (Varian, 14.1T and Bruker, 19.6T), have been compared/evaluated and optimized from an
Xuemei Li et al.
Journal of hazardous materials, 213-214, 55-61 (2012-02-24)
An endophytic fungus was tested in rice (Oryza sativa L.) exposed to four levels of lead (Pb) stress (0, 50, 100 and 200 μM) to assess effects on plant growth, photosynthesis and antioxidant enzyme activity. Under Pb stress conditions, endophyte-infected